Learn More
Cytiva Solución HEPES HyClone™
Código de producto. 10204932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
10204932 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10204932 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30237.01
Mantiene el pH fisiológico en el cultivo celular, a pesar de los cambios en la concentración de dióxido de carbono (producidos por la respiración celular). La solución HEPES HyClone™ forma parte de una línea de alto rendimiento de suplementos nutric
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricados según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) y las normas ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Tampón HEPES
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
pH Desde 7,2 hasta 7,5
Cantidad 100 mL