Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado inactivado por calor HyClone™ (Nueva Zelanda)
Descripción
Las islas de Nueva Zelanda están protegidas de muchas influencias externas, tanto geográfica como biológicamente. Un beneficio de este aislamiento es que Nueva Zelanda tiene la menor cantidad de enfermedades de bovinos notificadas en el mundo, haciendo del SFB caracterizado de Nueva Zelanda una excelente fuente de suero bovino, ya que ofrece mayor seguridad.
- Trazabilidad completa de nuevo a la fuente original
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Se produce utilizando la tecnología «True Pool», que minimiza la variabilidad de botella a botella
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Progesterona, cloruro, insulina, fósforo inorgánico, PTH, glucosa, colesterol, cobre, HDL, magnesio, LDL, selenio, triglicéridos, IgG, gammaglobulina, pH, fosfolípidos, osmolalidad, fosfatasa alcalina, hierro, lactato deshidrogenasa, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), SGPT, porcentaje de saturación, SGOT, vitaminas B1, B2 y B6, niacina, biotina, retinol, caroteno, tocoferol, vitamina B12, folato, vitamina C, 1,25 dihidroxi vitamina D, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a < – 10 °C; una vez descongelado, almacenar a una temperatura de 2 a 8 °C. |
| Especie | Bovine |
| Age | Fetal |
| País de origen | New Zealand |
| Formulario | Solución |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Mostrar más |