Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Descripción
- Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | 15° hasta 30 °C |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | 0.1 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Calcio, Magnesio |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol |
| Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
| Mostrar más |