Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Código de producto. 10617394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
paquete de 6
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
Rojo de fenol
Rojo de fenol, Calcium, Magnesium
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sin aditivos unitSize Con aditivos
10617394 500 mL Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 500 ml -
11546291 1000 mL Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 1000 ml -
10553764 6 x 500 mL Sin calcio, Sin magnesio paquete de 6 Rojo de fenol
10739674 500 mL Sin rojo fenol 500 ML Calcio, Magnesio
10041432 1000 mL Sin calcio, Sin magnesio 1000 ML Rojo de fenol
10532003 500 mL Sin calcio, Sin magnesio 500 ML Rojo de fenol
10601993 1000 mL - 1000 ml Rojo de fenol, Calcium, Magnesium
10309473 100 mL Sin calcio, Sin magnesio 100 ml Rojo de fenol
10225362 500 mL - 500 ML Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
10452372 1000 mL Sin rojo fenol 1000 ml Calcio, Magnesio
10227993 6 x 1000 mL Sin rojo fenol paquete de 6 Calcio, Magnesio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10617394 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30588.01
Crecimiento de cultivos celulares en tampón con soluciones salinas equilibradas 1X
  • Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Hanks
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Nivel de endotoxinas = 1,0 EU/ml
pH Desde 7,0 hasta 7,4
Cantidad 500 mL