Learn More
Cytiva Medios F12 de mezcla de nutrientes de Ham HyClone™
Código de producto. 10580273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 ml
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Tamaño de la unidad
10580273 500 mL Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico 500 ML
10235122 1000 ml Glutamina 1000 ml
11968075 6 x 500 mL Glutamina paquete de 6
10700445 500 mL Glutamina 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10580273 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30526.01
 Artículo restringido
En stock
Apoyar el crecimiento del cultivo celular con HyClone™ Medio de mezcla de nutrientes F12 de Ham, fabricado en base al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) actuales para dispositivos médicos y ISO Directrices 9001.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Ham's F12, modificación de Kaighn
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad cGMP, ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Ham's F12, modificación de Kaighn