Learn More
Cytiva Medios F12 de mezcla de nutrientes de Ham HyClone™
Código de producto. 10235122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos unitSize
10235122 1000 ml Glutamina 1000 ml
11968075 6 x 500 mL Glutamina paquete de 6
10580273 500 mL Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico 500 ML
10700445 500 mL Glutamina 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10235122 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30026.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apoyar el crecimiento del cultivo celular con HyClone™ Medio de mezcla de nutrientes F12 de Ham, fabricado en base al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) actuales para dispositivos médicos y ISO Directrices 9001.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto F-12 de mezcla de nutrientes de Ham, con L-glutamina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina
Cantidad 1000 ml
Certificaciones/conformidad cGMP, ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Ham F12, 1X, con 1,00 mM L-glutamina