Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ III (EE. UU.)
Código de producto. 10295162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
10295162 100 mL Ninguno 100 ml
12399852 100 mL Inactivado por calor 100 ml
10570083 500 mL Ninguno 500 ML
12329862 500 mL Irradiado 500 ml
16281102 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
17286896 500 mL Irradiado (de 30 a 45 dosis) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10295162 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30109.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para aplicaciones de fibroblastos, complemente el crecimiento de los cultivos celulares con suero HyClone™ FetalClone III™ de origen estadounidense, la alternativa al suero fetal bovino (SFB) con mayores aplicaciones.
  • Alternativa económica al SFB
  • Rendimiento comparable al del SFB
  • Alta uniformidad entre lotes
  • Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación de hierro, pH, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero de sustitución del SFB
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
Niveles de IgG Generalmente menos de 2 μg/mL
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)