Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II, origen estadounidense
Código de producto. 12369772
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Unit Size:
500 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
12369772 500 mL 500 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12369772 Supplier Cytiva Supplier No. SH30066.03IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ofrece la misma formulación básica que FetalClone™ I con suplementos y factores de crecimiento adicionales. Muestra un crecimiento optimizado de células y derivados de CHO, con un rendimiento de crecimiento celular mejorado en relación con el suero fetal bovino (FBS).
  • Suplemento utilizado para enriquecer el rendimiento del cultivo celular
  • Ofrece rentabilidad y alto rendimiento
  • Se suele utilizar en aplicaciones de cultivo celular y bioprocesamiento
  • Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001 e ISO 13485
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos.
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor, irradiado
Probado para Lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus sincitial respiratorio bovino, virus de la diarrea viral bovina, rabia y reovirus
Volumen (métrico) 500 mL
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
Línea de productos FetalClone
Micoplasma detectado No
Condiciones de envío Congelado