Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II (EE. UU.)
Código de producto. 17662065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Hola, Irr - 25 a 40 dosis
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
17662065 500 mL Hola, Irr - 25 a 40 dosis 500 ml
12339772 100 mL Inactivado por calor 100 ml
14850841 500 mL Irradiado 500 ml
16291072 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
17256886 500 mL Irradiado (de 30 a 45 dosis) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17662065 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30066.03IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Optimizado para el crecimiento de células CHO y derivados.
  • Alternativa económica al SFB
  • Rendimiento comparable al del SFB
  • Alta uniformidad entre lotes
  • Bajos niveles de endotoxinas y hemoglobinas
  • Rendimiento demostrado con varias estirpes celulares, incluidas hibridomas, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 y células Vero
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG
    Certificaciones/conformidad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
    Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
    Especie Bovine
    Age 16 to 22 Weeks
    País de origen Estados Unidos
    Formulario Frozen
    Formato Bottle
    Tipo de producto Suero de sustitución del SFB, Sera, Serum
    Cantidad 500 mL
    Serum Treatment Heat-inactivated
    Esterilidad Estéril
    Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
    Grado Engineeered Serum
    Sustancias contaminantes Hola, Irr - 25 a 40 dosis
    Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
    Volumen (métrico) 500 mL
    Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
    Inactivado por calor Sí
    Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
    Niveles de IgG Generalmente menos de 2 μg/mL
    Línea de productos HyClone
    Micoplasma detectado No
    Condiciones de envío Frozen
    Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
    Gamma-irradiated Yes