Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ I (EE. UU.)
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación de hierro porcentual, glucosa, IgG, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Especie | Bovine |
| Age | 16 to 22 Weeks |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Frozen |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero de sustitución del SFB, Sera, Serum |
| Cantidad | 100 mL |
| Mostrar más |