Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ I (EE. UU.)
Código de producto. 10275022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
100 mL
500 mL
Inactivado por calor:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Inactivado por calor Tamaño de la unidad
10275022 100 mL No 100 ml
10780245 500 mL No 500 ml
12329832 100 mL Sí 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10275022 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30080.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Optimizado para el crecimiento de hibridomas, complemente el crecimiento del cultivo celular con suero HyClone™ FetalClone™ I de origen estadounidense, una alternativa al suero fetal bovino (SFB) que contiene niveles de IgG comparables a los p
  • Alternativa económica al SFB
  • Rendimiento comparable al del SFB
  • Alta uniformidad entre lotes
  • Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
  • Rendimiento demostrado con una variedad de líneas de células, incluidos hibridomas, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 y células Vero
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación de hierro, pH, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total
    Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
    Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
    Descripción Suero FetalClone I (EE. UU.)
    País de origen Estados Unidos
    Tipo de producto Suero de sustitución del SFB
    Cantidad 100 mL
    Esterilidad Estéril
    Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
    Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
    Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
    Inactivado por calor No
    Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
    Niveles de IgG Normalmente menos de 2 μg/ml
    Micoplasma detectado No
    Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)