Learn More
Cytiva Suero de clon fetal III HyClone™
Código de producto. 12319862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12319862 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12319862 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30109.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Descripción Suero FetalClone III (EE.UU.) inactivado con calor
Especie Bovine
Age 16 to 22 Weeks
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Suero de sustitución del SFB
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Heat-inact, Gamma-irr
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV , BVDV, Agentes citopatógenos, Agentes hemadsorbentes, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para aplicaciones de fibroblastos, complementa el crecimiento del cultivo celular
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
Niveles de IgG Generalmente menos de 2 μg/mL
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
Gamma-irradiated Yes