Learn More
Cytiva Suero de clon fetal I HyClone™
Código de producto. 11940958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Tamaño de la unidad:
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
11940958 500 mL Inactivado por calor 500 ml
16291092 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
12359832 500 mL Irradiado 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11940958 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30080.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
HyClone™ FetalClone™ I es una alternativa al suero fetal bovino optimizada para el cultivo de hibridomas con niveles de IgG comparables a los presentes en el SFB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Descripción Suero FetalClone I (EE.UU.) Inactivado con calor
Especie Bovine
Age 16 to 22 Weeks
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Suero de sustitución del SFB
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Heat-inactivated
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV , BVDV, Agentes citopatógenos, Agentes hemadsorbentes, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
Niveles de IgG Generalmente menos de 2 μg/mL
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
Gamma-irradiated No