Learn More
Cytiva Suero fetal bovino HyClone™ (EE. UU.), estándar
Código de producto. 12309852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado con radiación gamma
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ML
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12309852 500 mL Inactivado por calor 500 ml
11511851 100 mL Ninguno 100 ml
12399842 100 mL Inactivado por calor 100 ML
16271102 500 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
11521851 500 mL Ninguno 500 ML
12339852 500 mL Irradiado con radiación gamma 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12309852 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30088.03HI
Complemente el crecimiento del cultivo celular con suero fetal bovino (SFB) estándar Cytiva HyClone™ de EE. UU.
  • Apoye el crecimiento del cultivo celular
  • Calidad estándar
  • Envasado de forma aséptica en una sala limpia de clase 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Descripción Suero fetal bovino estándar, origen estadounidense
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Grado Estándar
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV , BVDV, Agentes citopatógenos, Agentes hemadsorbentes, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas Solo para información
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina Solo para información
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)