Learn More
Cytiva Suero fetal bovino analizado HyClone™ (EE. UU.) para células madre embrionarias (ES)
Código de producto. 12339792
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12339792 500 mL Inactivado por calor 500 ml
11501831 100 mL Ninguno 100 ml
10117272 500 mL Ninguno 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12339792 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30070.03EH
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumenta el crecimiento de las células con suero fetal bovino (SFB) cribado para células madre embrionarias HyClone™ (ES) de origen estadounidense, filtrado mediante filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm y probado para endotoxinas, hemoglobina y amplios ensayos de perfil bioquímico.
  • Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm (0,04 μm)
  • Endotoxina: ≤ 10 UE/ml; hemoglobina: ≤ 10 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos 1, 25 dihidroxi vitamina D, Albúmina, Fosfatasa alcalina, B1, B12, B2, B6, Biotina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Caroteno, Cloruro, Colesterol, cobre, Creatinina, Folato, Gammaglobulina, Glucosa, HDL, IgG, Fósforo inorgánico, Insulina, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, LDL, Magnesio, Niacina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fosfolípidos, Potasio, Progesterona, Retinol, Selenio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Tocoferol, Bilirrubina total, Proteína total, Triglicéridos, Vitamina C
Certificaciones/conformidad Con certificación EMEA
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a – 10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo especializado Cribado para células madre embrionarias
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm
Grado Definido, cribado para especialidad
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Micoplasma detectado
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)