Learn More
Cytiva Suero fetal bovino definido Hyclone™ (EE. UU.)
Código de producto. 11591821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Hola, Irr - 25 a 40 dosis
Inactivado por calor
Inactivado por calor/irradiado
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
50 ml
500 ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
11591821 100 mL Ninguno 100 ML
11586531 50 mL Ninguno 50 ml
12614217 50 mL Inactivado por calor 50 ml
12389782 100 mL Inactivado por calor 100 ml
17266886 100 mL Hola, Irr - 25 a 40 dosis 100 ml
17276886 100 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
10703464 500 mL Ninguno 500 ml
10772634 500 mL Inactivado por calor 500 ml
12379792 500 mL Inactivado por calor/irradiado 500 ml
10369407 500 mL Irradiado 500 ml
16231082 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
16241082 500 mL Irradiado (de 30 a 45 dosis) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11591821 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30070.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    242.00€ / 100 ml
    Ahorro 45.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza como suplemento de suero para el cultivo celular in vitro de células eucariotas
  • Maximice el crecimiento del cultivo celular
  • Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
  • Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos 1, 25 dihidroxi vitamina D, Albúmina, Fosfatasa alcalina, B1, B12, B2, B6, Biotina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Caroteno, Cloruro, Colesterol, Cobre, Creatinina, Folato, Gammaglobulina, Glucosa, HDL, IgG, Fósforo inorgánico, Insulina, Iron, Lactosa deshidrogenasa, LDL, Magnesio, Niacina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fosfolípidos, Potasio, Progesterona, Retinol, Selenio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Tocoferol, Bilirrubina total, Proteína total, Triglicéridos, Vitamina C
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Color Amber
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
Especie Bovine
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 40 nm
Grado Definido
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Osmolalidad 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Contenido de proteína 3 to 4.5 g/dL
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
Gamma-irradiated No