Learn More
Cytiva Suero fetal bovino definido Hyclone™ (EE. UU.)
Descripción
- Maximice el crecimiento del cultivo celular
- Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
- Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 1, 25 dihidroxi vitamina D, Albúmina, Fosfatasa alcalina, B1, B12, B2, B6, Biotina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Caroteno, Cloruro, Colesterol, cobre, Creatinina, Folato, Gammaglobulina, Glucosa, HDL, IgG, Fósforo inorgánico, Insulina, Iron, Lactosa deshidrogenasa, LDL, Magnesio, Niacina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fosfolípidos, Potasio, Progesterona, Retinol, Selenio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Tocoferol, Bilirrubina total, Proteína total, Triglicéridos, Vitamina C |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 50 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 40 nm |
| Grado | Definido |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Mostrar más |