Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (EE. UU.) HyClone™, tratado con carbón y dextrano
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 1, nitrógeno ureico en sangre, calcitonina, calcio, caroteno, cloruro, corticosterona, cortisol, creatinina, estrona, folato, 25 dihidroxi vitamina D, FSH, glucosa, IgG, fósforo inorgánico, insulina, lactato deshidrogenasa, LH, niacina, potasio, progesterona, 17-beta-estradiol, retinol, SGOT, SGPT, sodio, T3, T4, testosterona, tocoferol, bilirrubina total, proteína total, albúmina, TSH, vitamina C, fosfatasa alcalina, vitaminas B1, B12, B2 y B6, biotina |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Descripción | Suero fetal bovino tratado con carbón/dextrano, origen estadounidense, ninguno |
| Especie | Bovine |
| Age | Fetal |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Frozen |
| Formato | Bottle |
| Tipo especializado | Charcoal/Dextran Filtered |
| Mostrar más |