Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Earle’s 1X HyClone™
Descripción
Componentes:
- cloruro de calcio (anhidro) 200 mg/l
- Cloruro potásico: 400 mg/l
- Fosfato de potasio monobásico (anhidro): 0 mg/l
- Sulfato de magnesio (anhidro): 97,67 mg/l
- Cloruro sódico: 6800 mg/l
- Fosfato sódico dibásico (anhidro) 0 mg/l
- Fosfato sódico monobásico H20: 140 mg/l
- D-glucosa (anhidro): 1000 mg/l
- Rojo de fenol (Na): 11 mg/l
- Bicarbonato sódico: 2200 mg/l
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 3 °C |
| Descripción | 1X, con calcio, magnesio y rojo de fenol |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | 0.1 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Calcio, Magnesio, Rojo de fenol |
| Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Mostrar más |