Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco HyClone™
Código de producto. 10317052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
1000 mL
6 x 500 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Concentración:
1 X
10 X
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Ninguno
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ml
1000 ML
1000 ml
20 litros
500 ML
6 PCS
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración Con aditivos Sin aditivos unitSize
10317052 500 mL 1 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 500 ML
11581811 100 mL 1 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 100 ml
10687974 6 x 1000 mL 1 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 6 PCS
10540853 1000 mL 1 X Calcio, Magnesio Sin rojo fenol 1000 ML
11591811 10 L 1 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio 10 litros
11511821 6 x 500 mL 1 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol paquete de 6
10044823 6 x 500 mL 1 X Calcio, Magnesio Sin rojo fenol paquete de 6
10708144 1000 mL 1 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 1000 ML
10798134 500 mL 1 X Calcio, Magnesio Sin rojo fenol 500 ML
12882946 1 L 10 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 1000 ml
10021352 500 mL 10 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 500 ML
11586511 20 L 1 X Ninguno Sin calcio, Sin magnesio 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10317052 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30028.02
Edge
Cultivo de células en tampón con PBS en solución
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) y en instalaciones con certificación ISO 9001
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Descripción Soluciones salinas tamponadas con fosfato de Dulbecco (DPBS) HyClone, sin calcio, magnesio, rojo de fenol
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Esterilidad Estéril
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Nivel de endotoxinas ≤0,025 EU/ml
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado
Osmolalidad 276±10 mOsm/kg H2O
pH Desde 7 hasta 7,6
Cantidad 500 mL