Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco HyClone™
Código de producto. 10673313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glucosa
Glucosa, Piruvato sódico
Glucosa, Sodium Pyruvate
Glutamina, Glucosa
Glutamina, Piruvato sódico
Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos:
Sin HEPES
Sin glutamina
Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, Sin rojo fenol
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos Tamaño de la unidad
10673313 500 mL Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico 500 ML
10402952 1000 ml Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico 1000 ml
11988075 6 x 500 mL Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico paquete de 6
10544144 6 x 1000 ml Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico paquete de 6
11511871 1000 ml Glutamina, Piruvato sódico - 1000 ML
10196223 6 x 1000 ml Glutamina, Piruvato sódico - 6 PCS
10443142 500 mL Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina 500 ml
10524684 6 x 500 mL Glutamina, Piruvato sódico Sin HEPES 6 PCS
10346712 1000 ml Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina 1000 ML
10004873 6 x 1000 ml Glucosa, Sodium Pyruvate Sin glutamina paquete de 6
10359583 6 x 500 mL Glucosa, Sodium Pyruvate Sin glutamina paquete de 6
10523344 500 mL Glucosa, Sodium Pyruvate Sin glutamina, Sin rojo fenol 500 ml
11551841 500 mL Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico 500 ML
10658364 1000 ml Glucosa Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico 1000 ml
10749864 500 mL Glutamina, Piruvato sódico Sin HEPES 500 ml
10294972 1000 ml Glutamina, Glucosa Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10673313 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30284.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.64€
    26.00€ / 500 ml
    Ahorro en la oferta
    -200.93% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/glucosa alta, con L-glutamina; sin rojo de fenol, piruvato sódico
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Medio líquido con L-glutamina y glucosa; sin rojo fenol, piruvato sódico; frasco de 500 ml