Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco con bajo contenido en glucosa HyClone™
Descripción
- Todas las materias primas deben pasar unas estrictas pruebas de control de calidad para confirmar que su nivel de calidad es el adecuado
- Se someten a pruebas para determinar cuáles (si hay alguno) de los ingredientes son de origen animal, o bien si alguno de ellos ha entrado en contacto con material de origen animal durante la fabricación
- Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
- Todos los productos se hidratan con agua de calidad sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
- Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | None |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM/bajo contenido en glucosa con L-glutamina, piruvato sódico |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | 0.1 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | None |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |