Learn More
Cytiva Suero equino de donante HyClone™, origen estadounidense, irradiado a 25-40 kGy, inactivado por calor
Código de producto. 17632075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17632075 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17632075 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30074.03IH2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    101.76€ / 500 ml
    Ahorro 33.24€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Trazabilidad completa hasta la fuente original.
  • Probado para la anemia infecciosa equina
  • Trazabilidad completa hasta la fuente original
  • Pruebas funcionales de virus, de acuerdo con 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de entre 2 ° y 8 °C.
Especie Equine
Age Adult
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Equine Serum
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Heat-inact, Gamma-irr
Esterilidad Sterile-filtered
Sterilization Method Irradiada
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Micoplasma detectado no detectados
Gamma-irradiated Yes
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.