Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ de origen estadounidense
Código de producto. 16251092
Cambiar vista
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado (de 25 a 40 kGy)
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16251092 Irradiado (de 25 a 40 kGy) 1 litro
16625745 Inactivado por calor 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16251092 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30074.04IR2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    135.18€ / 1 litros
    Ahorro 43.82€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Se utiliza para mejorar el rendimiento del cultivo celular; una alternativa rentable al suero bovino fetal (FBS).
  • Recogida cuidadosamente de animales alimentados con una dieta enriquecida para garantizar una nutrición adecuada
  • A fin de reducir la concentración de lípidos, se somete al rebaño equino a ayuno y, luego, la sangre se recoge en una instalación especial mediante técnicas asépticas
  • Cada caballo se somete a pruebas de Coggins para la detección de la anemia infecciosa equina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at or Below -10°C
Especie Equine
Age >6 meses
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato Bottle
Tipo de producto Suero equino, Sera, Serum
Cantidad 1000 mL
Serum Treatment Gamma-irradiated
Esterilidad Sterile-filtered
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 40 kGy)
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Línea de productos HyClone
Condiciones de envío Frozen
Gamma-irradiated Yes