Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ (origen estadounidense)
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG |
| Contenido y almacenamiento | Store at or Below -10°C |
| Especie | Equine |
| Age | Adult |
| País de origen | United States |
| Formulario | Frozen |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Equine Serum |
| Cantidad | 500 mL |
| Serum Treatment | Gamma-irradiated |
| Mostrar más |