Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ (EE. UU.)
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, Fósforo inorgánico, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total |
| Contenido y almacenamiento | Store at -10°C or lower. |
| Especie | Equine |
| Age | Adult |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero equino |
| Cantidad | 500 mL |
| Serum Treatment | Heat-inactivated |
| Mostrar más |