Learn More
Cytiva Suero equino de donantes Hyclone™
Código de producto. 11516541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 L
Sustancias contaminantes:
Irradiado
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
11516541 1 L Ninguno cada uno
17286936 1 L Irradiado 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11516541 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30074.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    109.36€ / paquete de 1
    Ahorro 35.64€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Se recoge cuidadosamente de manadas de donantes estadounidenses seleccionadas que se someten periódicamente a inspecciones y cuidados veterinarios.
Recogida de suero:
  • Desde la recogida hasta el embalaje final
  • Cada paso está documentado
  • Trazabilidad completa compatible con buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Procesamiento rápido y fiable:
  • Exhaustivas pruebas de calidad, rendimiento y analíticas
  • Envasado asépticamente en condiciones de sala limpia de clase 100
Normas para pruebas de control de calidad:
  • Se prueba cada lote de suero para garantizar la calidad y la esterilidad
Procesamiento True Pool:
  • Agrupado después de la filtración y antes del envase final
  • Calidad uniforme desde el primer frasco llenado hasta el último
  • Aumenta la uniformidad y minimiza la variabilidad con mucho suero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina
Contenido y almacenamiento Store at -10°C or lower.
Especie Equine
Age Adult
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Suero equino
Cantidad 1 L
Serum Treatment Sterile-filtered
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para BVDV, Virus de la rabia, Reovirus, Agentes citopatogénicos
Inactivado por calor No
Línea de productos HyClone
Gamma-irradiated No