Learn More
Cytiva Suero bovino de donante adulto HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. 17296936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 L
Sustancias contaminantes:
Irradiado
Irradiado (30 a 45 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
17296936 1 L Irradiado 1 litro
16635745 1 L Ninguno 1 litro
16271092 1 L Irradiado (30 a 45 dosis) 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17296936 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30075.05IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza para mejorar el rendimiento del cultivo celular; una alternativa rentable al suero bovino fetal (FBS).
  • Se obtiene de un rebaño cerrado criado en instalaciones autorizadas por USDA
  • El ganado de estos rebaños cerrados se utiliza exclusivamente para la producción de productos sanguíneos bovinos de donantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificate of Suitability No. R1-CEP 2001-259
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Adult Bovine Serum
Cantidad 1 L
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado
Concentración de endotoxinas ≤ 50 EU/mL
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone