Learn More
Cytiva Medio en polvo de DMEM/ALTO HyClone™
Descripción
- Formulaciones de medios clásicos de alta calidad en un cómodo envase
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
- Los rigurosos procesos de fabricación garantizan la consistencia de todos los lotes
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | None |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | DMEM/alto en glucosa con L-glutamina, sin piruvato sódico |
| Sterilization Method | No estériles |
| Con aditivos | Glutamina, Glucosa |
| Sin aditivos | Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico |
| Cantidad | 2 de 5 L |
| Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- His SpinTrap Kit
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico..
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel; imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 15% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.