Learn More
Cytiva Medio en polvo de DMEM/ALTO HyClone™
Descripción
- Formulaciones de medios clásicos de alta calidad en un cómodo envase
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
- Los rigurosos procesos de fabricación garantizan la consistencia de todos los lotes
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | None |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | DMEM/alto en glucosa con L-glutamina, sin piruvato sódico |
| Sterilization Method | No estériles |
| Con aditivos | Glutamina, Glucosa |
| Sin aditivos | Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico |
| Cantidad | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |