Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medio, polvo
Descripción
- Formulaciones de medios clásicos de alta calidad en un cómodo envase
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
- Los exigentes procesos de fabricación garantizan –la consistencia –entre lotes
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | None |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | DMEM/F12 1:1, con L-glutamina, HEPES |
| Sterilization Method | No estériles |
| Con aditivos | Glutamina, HEPES |
| Sin aditivos | Sin bicarbonato sódico |
| Cantidad | 50 l |
| Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |