Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios
Código de producto. 10593554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500 mL
1000 ml
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, HEPES
Glutamina, HEPES, Piruvato sódico
HEPES
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Sin aditivos:
Sin HEPES
Sin HEPES, Sin rojo fenol
Sin HEPES, ni rojo de fenol, Sin rojo fenol
Sin glutamina
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Tamaño de la unidad Sin aditivos
10593554 6 x 500 mL Glutamina, HEPES paquete de 6 -
10031492 1000 ml Glutamina, HEPES 1000 ML -
10611243 1000 ml Glutamina 1000 ml Sin HEPES, Sin rojo fenol
10155933 500 mL HEPES 500 ml Sin glutamina
10592994 6 x 500 mL HEPES paquete de 6 Sin glutamina
11571881 500 mL Glutamina, HEPES, Piruvato sódico 500 ML -
10399383 6 x 500 mL Glutamina 6 PCS Sin HEPES
10473522 500 mL Glutamina 500 ml Sin HEPES, ni rojo de fenol, Sin rojo fenol
10770245 500 mL Glutamina, HEPES 500 ML -
10043793 500 mL Glutamina 500 ml Sin HEPES
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10593554 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30023.FS
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para cultivar muchas células de mamíferos diferentes, como MDCK, células gliales, fibroblastos y células endoteliales. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Los medios de comunicación son compatibles con el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción y se fabrican mediante procesos certificados por la ISO 9001:2000.
  • Sistema probado con sueros HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua de calidad WFI y se someten a filtración estéril de 0,1 μm
  • Se ofrece en varios tipos de envase, como el cómodo HyQPAK™ de seis unidades
  • Mezcla de partes iguales de los medios de DMEM y Ham's F12
  • La formulación combina una alta concentración de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con una amplia variedad de otros componentes disponibles en Ham’s F-12
  • Contiene 17,5 mm de glucosa y 0,5 mm de piruvato sódico
  • Concentración: 2,5 mM de Con L-glutamina y 15 mM de HEPES
  • Disponible con o sin L-glutamina, rojo de fenol o HEPES
  • Disponible en varios tamaños y formas de líquido o polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/F12 1:1 Medio
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, HEPES
Cantidad 6 x 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz