Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico
HEPES
Sin aditivos:
Sin HEPES
Sin HEPES, Sin rojo fenol
Sin HEPES, ni rojo de fenol, No Phenol Red
Sin glutamina
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Sistema probado con sueros HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
- Todos los productos se hidratan con agua de calidad WFI y se someten a filtración estéril de 0,1 μm
- Se ofrece en varios tipos de envase, como el cómodo HyQPAK™ de seis unidades
- Mezcla de partes iguales de los medios de DMEM y Ham's F12
- La formulación combina una alta concentración de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con una amplia variedad de otros componentes disponibles en Ham's F-12
- Contiene 17,5 mm de glucosa y 0,5 mm de piruvato sódico
- Disponible con o sin L-glutamina, rojo de fenol o HEPES
- Disponible en varios tamaños y formas de líquido o polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio DMEM/F12 1:1 con L-glutamina; sin HEPES |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin HEPES |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |