Learn More
Cytiva Suero HyClone™ Cosmic Calf™, de origen estadounidense
Código de producto. 12822936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12822936 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12822936 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30087.03IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Suero bovino de ternero de alto rendimiento que se ha reforzado con hierro y una mezcla exclusiva de factores que promueven el crecimiento Demuestra un rendimiento excelente con una amplia variedad de tipos de células.
  • La edad del animal en el momento de la extracción oscila entre 16 y 24 semanas.
  • Complementado con hierro y factores que promueven el crecimiento
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
  • Obtenido en EE.UU. con trazabilidad completa de nuevo al origen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa e IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos.
Age De 16 a 24 semanas
País de origen Estados Unidos
Cantidad 500 mL
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado con radiación gamma, inactivado por calor
Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento de un amplio espectro de tipos de células