Learn More
Cytiva Suero de ternero HyClone™ Cosmic Calf (origen estadounidense)
Código de producto. 12694227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12694227 1000 mL 1000 ml
12349842 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12694227 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30087.04HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Suero bovino de ternero suplementado con hierro y factores de crecimiento que promueven el crecimiento de un amplio espectro de tipos de células.
El suero de ternero HyClone Cosmic Calf es un suero bovino de ternero de alto rendimiento que se ha reforzado con hierro y una mezcla exclusiva de factores que promueven el crecimiento. El resultado es un suero derivado natural de alta calidad que ha demostrado un excelente rendimiento con una amplia gama de tipos de células. Todos los componentes del suero de ternero Cosmic Calf se obtienen en los EE. UU. y son trazables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Color Amber
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
Especie Bovine
Age 16 to 22 Weeks
País de origen United States
Formulario Frozen
Formato Bottle
Aditivo Iron, Naturally Derived Components
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 1000 mL
Serum Treatment Heat-inactivated
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm; radiación gamma
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV , BVDV, Agentes citopatógenos, Agentes hemadsorbentes, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 EU/mL
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina <30 mg/dL
Con suplemento de hierro Yes
Osmolalidad 280 to 360 mOsm/kg
Pruebas de seguridad del USDA incluidas No
Gamma-irradiated No