Learn More
Cytiva Suero de ternera HyClone™ Cosmic Calf™ (EE. UU.)
Código de producto. 16251102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado con radiación gamma
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Irradiado, de 30 a 45 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
16251102 1000 mL Irradiado, de 30 a 45 dosis 1000 ml
11556541 1000 mL Irradiado con radiación gamma 1000 ml
10287963 100 mL Ninguno 100 ml
10136253 500 ml Ninguno 500 ml
10176363 1000 mL Ninguno 1000 ml
12389842 500 ml Inactivado por calor 500 ml
16231102 500 ml Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
16241102 1000 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 1000 ml
12369842 500 ml Irradiado con radiación gamma 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16251102 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30087.04IR3045
Contiene suero bovino de ternero de alta calidad suplementado con hierro al que se le han añadido factores potenciadores del crecimiento.
  • Edad en el momento de la extracción: por lo general de 16 a 22 semanas
  • Suplementado con hierro con componentes adicionales de promoción del crecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Aditivo Hierro y componentes derivados naturalmente
Cantidad 1000 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm; radiación gamma
Sustancias contaminantes Irradiado, de 30 a 45 dosis
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV
Inactivado por calor No