Learn More
Cytiva Suero de ternera HyClone™ Cosmic Calf™ (EE. UU.)
Descripción
- Edad en el momento de la extracción: por lo general de 16 a 22 semanas
- Suplementado con hierro con componentes adicionales de promoción del crecimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Insulina, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fósforo, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C. |
| Descripción | Suero de ternero; Cosmic Calf; 500 ml |
| Aditivo | Hierro y componentes derivados naturalmente |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Cantidad | 500 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm; radiación gamma |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Mostrar más |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?