Learn More
Cytiva Suero Cosmic Calf™ HyClone™ de origen neozelandés
Descripción
- Obtenido en Nueva Zelanda con trazabilidad completa de nuevo al origen
- La edad del animal en el momento de la extracción es inferior a 10 días.
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
- Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
- Cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad y la consistencia entre frascos
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa e IgG |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a ≤-10 °C. |
| Age | < 10 días |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Cantidad | 1000 mL |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Irradiado (de 30 a 45 kGy) |
| Probado para | Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus |
| Concentración de endotoxinas | ≤25 UE/ml |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?