Learn More
Cytiva Suero HyClone™ Cosmic Calf™, comprobado según la EMA
Código de producto. 16695765
Cambiar vista
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Sin irradiación
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16695765 Irradiada 1 litro
16605775 Sin irradiación 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16695765 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30533.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Suero bovino de ternero de alta calidad
  • Reforzado con hierro y componentes derivados naturalmente
  • Aumentado con componentes adicionales que promueven el crecimiento para producir un suero bovino de ternero excepcional
  • Excelente rendimiento con una variedad de tipos de células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 1000 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiada
Línea de productos HyClone
Métodos de prueba Pruebas de conformidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)