Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (EE. UU.)
Descripción
- Mejora el crecimiento de las células
- Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
- Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 100 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| Especie | Bovine |
| Age | Fetal |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Frozen |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Mostrar más |