Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. 16281082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Hola, Irr - 25 a 40 dosis
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
500 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16281082 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
11521831 100 mL Ninguno 100 ml
17296886 100 mL Hola, Irr - 25 a 40 dosis 100 ml
17206896 100 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
11531831 500 mL Ninguno 500 ML
12379802 500 mL Inactivado por calor 500 ml
11306060 500 mL Irradiado 500 ml
16291082 500 mL Irradiado (de 30 a 45 dosis) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16281082 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30071.03IR2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803.11€
    718.00€ / 500 ml
    Ahorro 85.11€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza como suplemento de suero para el cultivo celular in vitro de células eucariotas
  • Mejora el crecimiento de las células
  • Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
  • Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 100 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)