Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (EE. UU.)
Description
- Mejora el crecimiento de las células
- Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
- Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 100 nm
Specifications
Specifications
| Otros ensayos | Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| Especie | Bovine |
| Age | Fetal |
| País de origen | United States |
| Formulario | Frozen |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Show More |