Learn More
Cytiva Suero bovino fetal (SFB) caracterizado HyClone™, de origen estadounidense
Descripción
- Pruebas de trazabilidad adicionales de HyClone™ El suero fetal bovino es realizado por un colaborador, Oritain
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Filtrado a través de tres secuencias de 100 nm (0,1 μm) filtros con clasificación de tamaño de poro
- Cada lote se somete a un panel de pruebas de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
- El FBS caracterizado se analiza para diferentes componentes, entre otros, la gammaglobulina, la glucosa y la IgG.
- Respalda el crecimiento robusto y la división celular, además de las células madre embrionarias
- Se produce utilizando la tecnología «True Pool» para minimizar la variabilidad de frasco a frasco
- Se facilita una trazabilidad completa hasta la fuente original, según lo certificado por la International Serum Industry Association (ISIA)
- Procedente de USA
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Store at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
| Especie | Bovine |
| Age | Fetal |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Suero |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Serum Treatment | Heat-inact, Gamma-irr |
| Mostrar más |