Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (SFB) caracterizado HyClone, de origen australiano
Descripción
- El suero fetal bovino caracterizado HyClone de origen australiano proviene de mataderos australianos aprobados por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) o el Servicio Australiano de Cuarentena e Inspección (AQIS).
- Los métodos australianos de cría de animales muestran excelentes nutrición animal y atención sanitaria.
- Australia es un continente insular, lo que facilita la gestión de las enfermedades y el control de los animales en comparación con la mayoría de las zonas del mundo.
- El SFB caracterizado, de origen australiano, se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).
- Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla para garantizar la uniformidad entre botellas (tecnología True Pool).
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG |
| Certificaciones/conformidad | Reglamentos del USDA, AQIS |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2 a 8 °C. |
| Especie | Bovine |
| Age | Fetal |
| País de origen | Australia |
| Formulario | Frozen |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Fetal Bovine Serum |
| Mostrar más |