Learn More
Cytiva Suero fetal bovino de ternero caracterizado HyClone™, de origen estadounidense
Código de producto. 12859447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12859447 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 12859447 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30073.04IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cumple con los requisitos de la mayoría de los usuarios y se filtra a través de tres filtros de tamaño nominal de poro de 100 nm.
  • Especificaciones estándar de endotoxinas y hemoglobina
  • Sometido a análisis bioquímicos moderados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de idoneidad: R1-CEP 2000-080
Contenido y almacenamiento Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Age De 16 a 22 semanas
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 1000 mL
Sustancias contaminantes Irradiado, inactivado por calor
Concentración de endotoxinas < 10 UE/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina <10 mg/dl
Línea de productos HyClone