Learn More
Cytiva Juego de potenciación celular HyClone™ Cell Boost
Código de producto. 10237053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 frasco de seis 100 g
Tamaño de la unidad:
6 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10237053 1 frasco de seis 100 g 6 g
1 options
Código de producto. 10237053 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30890
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Juego de Cell Boost (1 a 6)
Formulario Polvo
Cantidad 1 frasco de seis 100 g