Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost 7b
Código de producto. 15815261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 L
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15815261 0,1 L cada uno
16457695 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15815261 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31027.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    59.23€ / paquete de 1
    Ahorro 43.77€
    42% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Complementa el cultivo celular con aminoácidos concentrados. Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular Los suplementos Cell Boost 7a y Cell Boost 7b de HyClone están diseñados para usarse en combinación con medios Actipro y ActiSM HyClone como parte del sistema de cultivo celular Actipro formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos cuando se utilizan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO).
Cell Boost 7b está disponible como una cómoda solución de alimentación líquida lista para usar o como un alimento en polvo seco que debe hidratarse antes de su uso.
  • Diseñado para apoyar los procesos de fabricación modernos, el suplemento Cell Boost 7b es una solución concentrada de aminoácidos con un pH alcalino. El suplemento está químicamente definido, libre de componentes de origen animal (ADCF), no contiene factores de crecimiento (como la insulina), péptidos, hidrolizados, rojo de fenol o 2-mercaptoetanol
  • Utilizar Cell Boost 7a y 7b juntos para lograr altos rendimientos de mAbs y otras proteínas en procesos de lotes alimentados con CHO
  • Para mayor comodidad, este suplemento para cultivos celulares está disponible como solución de alimentación líquida lista para usar, además de en formato de polvo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin poloxámero 188, Sin insulina
Cantidad 0,1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.