Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost™ 7b
Descripción
- Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular
- Una solución concentrada de aminoácidos con un pH alcalino.
- Cell Boost 7a y 7b son suplementos de cultivo celular concentrado diseñados para usarse juntos para mejorar la producción de proteínas.
- Diseñados para soportar los procesos de fabricación actuales
- Definido químicamente (CD), libre de componentes derivados de animales (ADCF ), y no contiene ningún factor de crecimiento (como insulina), péptidos, hidrolizados, rojo fenol o 2-mercaptoetanol.
- Diseñado para usarse en combinación con HyClone ActiPro y ActiSM Los medios de comunicación como parte de la ActiPro sistema de cultivo celular
- Formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos donde se utiliza ovario de hámster chino (CHO ) líneas celulares
- Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sin: L-glutamina, poloxámero 188 e insulina |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de aminoácidos |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de proteínas de alto rendimiento en procesos de lotes alimentados CHO |
| Línea de productos | HyClone |
| Cantidad | 1000 mL |