Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost 7a
Código de producto. 15805261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15805261 1 L cada uno
15952447 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15805261 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31026.07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    245.58€ / paquete de 1
    Ahorro 429.42€
    63% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Complementa el cultivo celular con aminoácidos, vitaminas, sales, oligoelementos y glucosa.Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP).
Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular.Los suplementos HyClone Cell Boost 7a y Cell Boost 7b están diseñados para usarse en combinación con medios HyClone ActiPro y ActiSM como parte del sistema de cultivo celular ActiPro formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos cuando se utilizan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO).
Cell Boost 7a está disponible como una cómoda solución de alimentación líquida lista para usar o como un alimento en polvo seco que debe hidratarse antes de su uso.
  • Diseñado para soportar los modernos procesos de fabricación, Cell Boost 7a está químicamente definido (CD), libre de componentes de origen animal (ADCF), y no contiene ningún factor de crecimiento (como la insulina), péptidos, hidrolizados, rojo de fenol o 2-mercaptoetanol.
  • Cell Boost 7a y 7b son suplementos de cultivo celular concentrados diseñados para ser utilizados juntos para mejorar la producción de proteínas.
  • Para mayor comodidad, este suplemento para cultivos celulares está disponible como solución de alimentación líquida lista para usar, además de en formato de polvo seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Poloxámero 188
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 1 L