Learn More
Cytiva Suplemento 7a HyClone™ Cell Boost™
Código de producto. 16615805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 L
1 L
Formulario:
Líquido
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario Tamaño de la unidad
16615805 1 L Líquido 1 litro
16564581 0,5 L Líquido 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16615805 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31119.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    251.81€ / 1 litros
    Ahorro 183.19€
    42% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Un suplemento de medio en polvo listo para usar, optimizado para la producción de proteína recombinante de alto rendimiento en CHO procesos de lotes alimentados
  • Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular
  • Complementa el cultivo celular con aminoácidos, vitaminas, sales, oligoelementos y glucosa
  • Cell Boost 7a y 7b son suplementos concentrados de cultivo celular diseñados para usarse juntos para mejorar la producción de proteínas.
  • Diseñados para soportar los procesos de fabricación actuales
  • Definido químicamente (CD), libre de componentes derivados de animales (ADCF )  y  libre de cualquier factor de crecimiento (como insulina), péptidos, hidrolizados, rojo fenol o 2-mercaptoetanol.
  • Diseñado para usarse en combinación con HyClone ActiPro y ActiSM Los medios de comunicación como parte de la ActiPro sistema de cultivo celular
  • Formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos donde se utiliza ovario de hámster chino (CHO ) líneas celulares
  • Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Sin: L-glutamina, con: poloxámero 188
Línea de células CHO
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Producción de proteínas recombinantes de alto rendimiento en procesos de lotes alimentados CHO
Línea de productos HyClone
Cantidad 1 L